Learn More
trans-2,5-dimetilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2,5-Dimethylpiperazine |
| CAS | 2815-34-1 |
| Fórmula molecular | C6H14N2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (2R,5S)-2,5-Dimethylpiperazine, NSC 3708, meso-2,5-Dimethylpiperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+ |
| SMILES | C[C@@H]1CN[C@@H](C)CN1 |
| Nombre IUPAC | (2R,5S)-2,5-dimetilpiperacina |
| Peso molecular (g/mol) | 114.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.1157 |