Learn More
trans-2,5-Dimetilpiperacina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486376 5 g 5 g
11496376 25 g 25 g
11406386 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23150.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2815-34-1
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00070516
Clave InChI NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Sinónimo trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine #
PubChem CID 220672
Nombre IUPAC (2R,5S)-2,5-dimetilpiperacina
SMILES CC1CNC(CN1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,5-Dimethylpiperazine
Punto de fusión 115°C to 119°C
Punto de ebullición 162°C to 165°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2925
Beilstein 79886
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%