Learn More
trans-[2-(4-terc-Butiloxicarbonilamino)ciclohexiloxi]tetrahidro-2H-piran-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-[2-(4-tert-Butyloxycarbonylamino)cyclohexyloxy]tetrahydro-2H-pyran-d5 |
| CAS | 1322626-69-6 |
| Fórmula molecular | C16H24D5NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H29NO4/c1-16(2,3)21-15(18)17-12-7-9-13(10-8-12)20-14-6-4-5-11-19-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3,(H,17,18)/i9D2,10D2,13D |
| SMILES | [2H]C1([2H])CC(CC([2H])([2H])C1([2H])OC2CCCCO2)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3,3,4,5,5-pentadeuterio-4-(oxan-2-iloxi)ciclohexil]carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 304.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.241 |