Learn More
Ácido trans-2-(4-clorofenil)vinilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10505490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10505490 10 g Frasco de vidrio 10 g
10351720 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10505490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431340100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154230-29-2
Fórmula molecular C8H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 182.41
Número MDL MFCD02093767
Clave InChI HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-2-4-chlorophenyl vinylboronic acid, 4-chlorostyryl boronic acid, e-2-4-chlorophenyl ethenyl boronic acid, e-4-chlorostyrylboronic acid, boronic acid, 1e-2-4-chlorophenyl ethenyl, e-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, trans-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, rarechem al ba 0169, e-2-4-chlorophenyl vinyl boronic acid, 4-chlorostyrylboronic acid
PubChem CID 642694
Nombre IUPAC ácido [(E)-2-(4-clorofenil)etenil]borónico
SMILES OB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(4-chlorophenyl)vinylboronic acid
Punto de fusión 133.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.