Learn More
Ácido trans-2-(4-clorofenil)vinilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351720 1 g Frasco de vidrio 1 g
10505490 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154230-29-2 | C8H8BClO2 | 182.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154230-29-2
Fórmula molecular C8H8BClO2
Peso molecular (g/mol) 182.41
Número MDL MFCD02093767
Clave InChI HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
Sinónimo trans-2-4-chlorophenyl vinylboronic acid, 4-chlorostyryl boronic acid, e-2-4-chlorophenyl ethenyl boronic acid, e-4-chlorostyrylboronic acid, boronic acid, 1e-2-4-chlorophenyl ethenyl, e-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, trans-2-4-chlorophenyl ethenylboronic acid, rarechem al ba 0169, e-2-4-chlorophenyl vinyl boronic acid, 4-chlorostyrylboronic acid
PubChem CID 642694
Nombre IUPAC ácido [(E)-2-(4-clorofenil)etenil]borónico
SMILES OB(O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material trans-2-(4-chlorophenyl)vinylboronic acid
Punto de fusión 133.0°C to 134.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.41
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.