Learn More
Ácido trans-2-(4-bromobenzoil)-1-ciclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572461 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572461 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Product Code. 10572461 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 298690010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-2-(4-Bromobenzoyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 212757-09-0
Punto de fusión 163°C to 169°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H15O3Br
Número MDL MFCD00800528
Cantidad 1 g
Sinónimo 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexane-1-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-2-4-bromobenzoyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, 98, 1r,2r-2-4-bromophenyl carbonyl cyclohexanecarboxylic acid, 1r,2r-2-4-bromobenzoyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 2-4-bromobenzoyl-, 1r,2r-rel
Clave InChI OVZXXISOLDHARA-VXGBXAGGSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (1R,2R)-2-(4-bromobenzoil)ciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 311.17
PubChem CID 2725095
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación