Learn More
trans-2,3-Epoxibutano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11359749 1 g 1 g
11339749 5 g 5 g
11349749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11359749 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22005.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21490-63-1 | C4H8O | 72.107 g/mol
A higher order cuprate reacted with trans-2,3-epoxybutane a high yield both counted on the epoxide (96%) and on the haloalkane (85%). Enolate derived from trans-2,3-Epoxybutan has chiral recognition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un cuprato de orden superior reaccionó con el trans-2,3-epoxibutano con una gran producción tanto en el epóxido (96 %) como en el haloalcano (85 %). El enolato derivado del trans-2,3-epoxibutano tiene reconocimiento quiral.
Solubilidad
Soluble en agua (95 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21490-63-1
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD00005129
Clave InChI PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Sinónimo trans-2,3-dimethyloxirane, trans-2,3-epoxybutane, 2r,3r-2,3-dimethyloxirane, oxirane, 2,3-dimethyl-, trans, trans-2-butene oxide, butane, 2,3-epoxy-, trans, e-2r,3r-epoxybutane, trans-, a-butylene oxide, trans-2r,3r-epoxybutane, 2,3-dimethyloxirane, trans
PubChem CID 6432237
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-dimetiloxirano
SMILES CC1C(O1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,3-Epoxybutane
Densidad 0.804
Punto de ebullición 54°C to 55°C
Temperatura de inflamación −26°C (−14°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.373
Cantidad 1 g
Número UN UN3271
Beilstein 79772
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water(95g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 97%