Learn More
Ácido trans-2,3-dimetilacrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10407340 25 g Frasco de vidrio 25 g
10103240 100 g Frasco de vidrio 100 g
10308753 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10407340 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138970250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-59-1 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-59-1
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00066864
Clave InChI UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Sinónimo tiglic acid, tiglinic acid, cevadic acid, 2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methylcrotonic acid, trans-2,3-dimethylacrylic acid, 2-methylbut-2-enoic acid, e-2-methyl-2-butenoic acid, trans-2-methyl-2-butenoic acid, e-2,3-dimethylacrylic acid
PubChem CID 125468
ChEBI CHEBI:9592
Nombre IUPAC ácido (E)-2-metilbut-2-enoico
SMILES C\C=C(/C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2, 3-Dimethylacrylic acid
Punto de fusión 61.0°C to 65.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 0.9600g/mL
Punto de ebullición 198.4°C
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH=C(CH3)CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 430
Índice Merck 15, 9589
Gravedad específica 0.96
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: 1g/10mL methanol,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-2,3-Dimethylacrylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C