Learn More
trans (2,3)-Dihidro Tetrabenazina, TRC
Código de producto. 30382262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382262 10 mg
30378603 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44965510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171598-74-6
Fórmula molecular C19H29NO3
Peso molecular (g/mol) 319.44
Sinónimo rel-(2R,3R,11bR)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3-(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol, (2α,3β,11bβ)-1,3,4,6,7,11b-Hexahydro-9,10-dimethoxy-3 -(2-methylpropyl)-2H-benzo[a]quinolizin-2-ol
SMILES CC(C)C[C@@H]1CN2CCC3=CC(=C(C=C3[C@H]2C[C@H]1O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans (2,3)-Dihydro Tetrabenazine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-9,12,14,16-17,21H,5-7,10-11H2,1-4H3