Learn More
Ácido trans-2,3,4-trimetoxicinámico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11321387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321387 5 g 5 g
11331387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01703.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33130-03-9
Fórmula molecular C12H14O5
Peso molecular (g/mol) 238.239
Número MDL MFCD00014376
Clave InChI ZYOPDNLIHHFGEC-FNORWQNLSA-N
Sinónimo 2,3,4-trimethoxycinnamic acid, trans-2,3,4-trimethoxycinnamic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl, 3-2,3,4-trimethoxyphenyl propenoic acid, trans-2, 3, 4-trimethoxycinnamate, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2,3,4-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735841
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2,3,4-trimetoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2,3,4-Trimethoxycinnamic acid
Punto de fusión 172°C to 176°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2657904
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.24
Porcentaje de pureza 99%