Learn More
trans-2-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metil-2-propenilideno]malononitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile |
| CAS | 300364-84-5 |
| Fórmula molecular | C17 H18 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+ |
| SMILES | C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[(E)-3-(4-terc-butilfenil)-2-metil-prop-2-enilideno]propanodinitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.147 |