Learn More
trans-2-[3-(4-terc-butilfenil)-2-metil-2-propenilideno]malononitrilo, TRC
Código de producto. 30344382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344382 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30344382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB81025550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-[3-(4-tert-Butylphenyl)-2-methyl-2-propenylidene]malononitrile
CAS 300364-84-5
Fórmula molecular C17 H18 N2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2/c1-13(10-15(11-18)12-19)9-14-5-7-16(8-6-14)17(2,3)4/h5-10H,1-4H3/b13-9+
SMILES C\C(=C/c1ccc(cc1)C(C)(C)C)\C=C(C#N)C#N
Nombre IUPAC 2-[(E)-3-(4-terc-butilfenil)-2-metil-prop-2-enilideno]propanodinitrilo
Peso molecular (g/mol) 250.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.147