Learn More
trans-2-(2,4-Diclorofenil)-2-(1H-imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-metanol, TRC
Código de producto. 30378037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378037 100 mg
30382660 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378037 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD431560100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61441-65-4
Fórmula molecular C14 H14 Cl2 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 329.18
Sinónimo trans-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol (9CI)
Nombre IUPAC [(2R,4R)-2-(2,4-diclorofenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolano-4-il]metanol
SMILES OC[C@@H]1CO[C@@](Cn2ccnc2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolane-4-methanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14Cl2N2O3/c15-10-1-2-12(13(16)5-10)14(8-18-4-3-17-9-18)20-7-11(6-19)21-14/h1-5,9,11,19H,6-8H2/t11-,14+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0381