Learn More
trans-(1R,2R)-N,N'-bismetil-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Código de producto. 30334281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334281 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30334281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4948005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Fórmula molecular C8 H18 N2
Cantidad 5 g
Sinónimo trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 142.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.147