Learn More
trans-(1R,2R)-N,N'-bismetil-1,2-ciclohexanodiamina, TRC
Código de producto. 30339973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339973 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30339973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49480025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-(1R,2R)-N,N'-Bismethyl-1,2-cyclohexanediamine
CAS 67579-81-1
Fórmula molecular C8 H18 N2
Cantidad 25 g
Sinónimo trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, N,N’-Dimethyl-trans-1,2-cyclohexanediamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h7-10H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1CCCC[C@H]1NC
Nombre IUPAC (1R,2R)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 142.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.147