Learn More
Éster de pinacol de ácido trans-1-octonilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315535 1 g 1 g
11325535 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19697.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83947-55-1
Fórmula molecular C14H27BO2
Peso molecular (g/mol) 238.178
Número MDL MFCD03453667
Clave InChI KQTOSGTXAFJZSJ-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-enyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-octenylboronic acid pinacol ester, 1-octen-1-ylboronic acid, pinacol ester, trans-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-1-octenyl-1,3,2-dioxaborolane, e-1-octenylboronic acid pinacol ester, trans-1-octen-1-ylboronic acid pinacol ester, trans-1-oct-1-en-1-yl boronic acid, pinacol ester, trans-4,4,5,5-tetramethyl-2-oct-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5706555
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-[(E)-oct-1-enil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-Octenylboronic acid pinacol ester
Índice de refracción 1.446
Cantidad 1 g
Beilstein 7291389
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.18
Porcentaje de pureza 97%