Learn More
trans(-)-1-metil-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina, Mikromol™
Descripción
trans(-)-1-metil-3-[(1,3-benzodioxol-5-iloxi)metil]-4-(4-fluorofenil)piperidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine |
| CAS | 110429-36-2 |
| Nombres de analitos o componentes | trans(-)-1-Methyl-3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H22 F N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-1-methyl-, (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)-1-methylpiperidine, N-Methylparoxetine, BRL-42493, Paroxetine Related Compound F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22FNO3/c1-22-9-8-18(14-2-4-16(21)5-3-14)15(11-22)12-23-17-6-7-19-20(10-17)25-13-24-19/h2-7,10,15,18H,8-9,11-13H2,1H3/t15-,18-/m0/s1 |
| SMILES | CN1CC[C@H]([C@H](COc2ccc3OCOc3c2)C1)c4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-(4-fluorofenil)-1-metilpiperidina |
| Mostrar más |