Learn More
Ácido trans-1-hexen-1-ilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429377 5 g 5 g
15419377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52613.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 42599-18-8 | Molecular Formula: C6H13BO2 | Molecular Weight: 127.978 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicación
El ácido trans-1-hexen-1-ilborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42599-18-8
Fórmula molecular C6H13BO2
Peso molecular (g/mol) 127.978
Número MDL MFCD01074553
Clave InChI GWFKSQSXNUNYAC-AATRIKPKSA-N
Sinónimo e-hexen-1-ylboronic acid, e-hex-1-en-1-ylboronic acid, trans-1-hexen-1-ylboronic acid, boronic acid, b-1-hexen-1-yl, 1e-hex-1-en-1-ylboronic acid, boronic acid,b-1e-1-hexenyl, e-hex-1-enylboronic acid, e-1-hexenyldihydroxyborane, hex-1-en-1-ylboronic acid
PubChem CID 5326225
Nombre IUPAC ácido [(E)-hex-1-enil]borónico
SMILES B(C=CCCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-Hexen-1-ylboronic acid
Punto de fusión 62°C to 63°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.98
Porcentaje de pureza 98%