Learn More
Ácido trans-1-hexen-1-ilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El ácido trans-1-hexen-1-ilborónico se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1-Hexen-1-ylboronic acid |
| Punto de fusión | 62°C to 63°C |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.98 |
| Porcentaje de pureza | 98% |