Learn More
trans-1-cinamilpiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1-Cinnamylpiperazine |
| CAS | 87179-40-6 |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (E)-1-(3-Phenyl-2-propenyl)piperazine, 1-[(2E)-3-Phenyl-2-propenyl]piperazine, (E)-N-Cinnamylpiperazine, 1-(trans-Cinnamyl)piperazine, 1-[(2E)-3-Phenylprop-2-enyl]piperazine, 1-[(E)-1-Phenyl-1-propen-3-yl]piperazine, 1-[(E)-3-Phenylprop-2-enyl]piperazine, 1-trans-1-Cinnamylpiperazine, N-((E)-Cinnamyl)piperazine, R 520, R 520 (pharmaceutical) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15/h1-7,14H,8-12H2 |
| SMILES | C=1C=CC(=CC1)C=CCN2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(3-fenilalil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.3 |