Learn More
diclorhidrato de trans-1-cinamilpiperazina, TRC
Código de producto. 30349982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30349982 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30349982 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44216010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-Cinnamylpiperazine Dihydrochloride
CAS 163596-56-3
Fórmula molecular C13H18N2 . 2(HCl)
Cantidad 10 g
Sinónimo (E)-1-(3-Phenyl-2-propenyl)piperazine Dihydrochloride, 1-[(2E)-3-Phenyl-2-propenyl]piperazine Dihydrochloride, (E)-N-Cinnamylpiperazine Dihydrochloride, 1-(trans-Cinnamyl)piperazine Dihydrochloride, 1-[(2E)-3-Phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride, 1-[(E)-1-Phenyl-1-propen-3-yl]piperazine Dihydrochloride, 1-[(E)-3-Phenylprop-2-enyl]piperazine Dihydrochloride, 1-trans-1-Cinnamylpiperazine Dihydrochloride, N-((E)-Cinnamyl)piperazine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2.ClH/c1-2-5-13(6-3-1)7-4-10-15-11-8-14-9-12-15;/h1-7,14H,8-12H2;1H/b7-4+;
SMILES Cl.Cl.C(\C=C\c1ccccc1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 238.75