missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

trans-1-(Boc-amino)-4-vinilciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15498658
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15498658 250 mg 250 miligramos
15488658 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15498658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62078.MD
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

trans-1-(Boc-amino)-4-vinylcyclohexane used as a intermediate in pharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicación
El trans-1-(Boc-amino)-4-vinilciclohexano se utiliza como intermediario en el sector farmacéutico.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1198355-16-6
Fórmula molecular C13H23NO2
Peso molecular (g/mol) 225.33
Número MDL MFCD09055137
Clave InChI SLGRVODTFJIPNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-vinylcyclohexyl carbamate, tert-butyl 4-ethenylcyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-vinylcyclohexylcarbamate, trans-4-tert-butyl-4-vinylcyclohexyl carbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-ethenylcyclohexyl carbamate, slgrvodtfjipnb-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-vinylcyclohexylcarbamate, tert-butyl 4-vinyl-cyclohexyl carbamate, trans-1-boc-amino-4-ethenylcyclohexane, trans-tert-butyl 4-vinylcyclohexylcarbamate
PubChem CID 46172842
Nombre IUPAC tert-butilo N-(4-etenilciclohexil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C=C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-vinylcyclohexane
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.32
Porcentaje de pureza 97%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.