Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-(N-metoxi-N-metilcarbamoil)ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15487376 5 g 5 g
15497376 250 mg 250 miligramos
15477376 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487376 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62397.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 400898-92-2 | C14H26N2O4 | 286.372 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400898-92-2
Fórmula molecular C14H26N2O4
Peso molecular (g/mol) 286.372
Número MDL MFCD08436075
Clave InChI VCYMEIIREZLGFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl cis-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-n-methoxy-n-methylcarbamoyl cyclohexane, vcymeiirezlgfn-phimtyicsa-n, vcymeiirezlgfn-xypyzodxsa-n, tert-butyl 4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-methoxy methyl carbamoyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720928
Nombre IUPAC tert-butilo N-[4-[metoxi(metil)carbamoil]ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C(=O)N(C)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-(N-methoxy-N-methylcarbamoyl)cyclohexane
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.36
Porcentaje de pureza 97%