Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-etinilciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15439358
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15439358 250 mg 250 miligramos
15429358 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15439358 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62905.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 947141-86-8 | C13H21NO2 | 223.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 947141-86-8
Fórmula molecular C13H21NO2
Peso molecular (g/mol) 223.32
Número MDL MFCD12963985
Clave InChI NZTBBJYAWNVCOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexylcarbamate, trans-1-boc-amino-4-ethynylcyclohexane, tert-butyl n-4-ethynylcyclohexyl carbamate, nztbbjyawnvcoe-xypyzodxsa-n, tert-butyl trans 4-ethynylcyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexanecarbamate, tert-butyl trans-4-ethynylcyclohexyl carbamate, trans-4-ethynyl-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-1r,4r-4-ethynylcyclohexyl carbamate, 1alpha,4beta-4-ethynylcyclohexyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 57538360
Nombre IUPAC tert-butilo N-(4-etinilciclohexil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#C
Specifications
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-ethynylcyclohexane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.31
Porcentaje de pureza 97%