Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-cianociclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418648 1 g 1 g
15428648 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15418648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62060.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 873537-32-7 | Molecular Formula: C12H20N2O2 | Molecular Weight: 224.304 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873537-32-7
Fórmula molecular C12H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 224.304
Número MDL MFCD11707221
Clave InChI QHZJRHRMFIDRFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-cyanocyclohexyl carbamate, tert-butyl cis-4-cyanocyclohexylcarbamate, 4-cyano-cyclohexyl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl trans-4-cyanocyclohexylcarbamate, tert-butyl n-4-cyanocyclohexyl carbamate, tert-butyl 1r,4r-4-cyanocyclohexyl carbamate, qhzjrhrmfidrfl-mgcohnpysa-n, trans-1-boc-amino-4-cyanocyclohexane, trans tert-butyl 4-cyanocyclohexyl carbamate
PubChem CID 46172880
Nombre IUPAC tert-butilo N-(4-cianociclohexil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-cyanocyclohexane
Número UN UN3439
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.29
Porcentaje de pureza 97%