Learn More
trans-1-(Boc-amino)-4-(4-metil-1-piperazinil)ciclohexano, 97 %
Código de producto. p-7054493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477796 250 mg 250 miligramos
15467796 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62731.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1119283-74-7
Fórmula molecular C16H31N3O2
Peso molecular (g/mol) 297.443
Clave InChI HVPDOBVAGJYPNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-4-methylpiperazin-1-yl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-4-methylpiperazin-1-yl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 58236010
Nombre IUPAC terc-Butilo n-[4-(4-metilpiperazin-1-il)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)N2CCN(CC2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)cyclohexane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.43
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido