Learn More
tTrans-1-(Boc-amino)-4-(2-hidroxietil)ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467006 1 g 1 g
15477006 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15467006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62087.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 917342-29-1
Fórmula molecular C13H25NO3
Peso molecular (g/mol) 243.347
Número MDL MFCD03844626
Clave InChI KTNFSGIXLVLQNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl-cyclohexylcarbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl cis-4-2-hydroxyethyl cyclohexylcarbamate, tert-butyl n-1r,4r-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, ktnfsgixlvlqnk-xypyzodxsa-n, butyl trans-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate, tert-butyl n-4-2-hydroxyethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 24720929
Nombre IUPAC trt-butilo N-[4-(2-hidroxietil)ciclohexil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC1)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(Boc-amino)-4-(2-hydroxyethyl)cyclohexane
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.34
Porcentaje de pureza 97%