Learn More
trans-1-bencil-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol, Mikromol™
Descripción
trans-1-bencil-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol |
| CAS | 188869-25-2 |
| Nombres de analitos o componentes | trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H22 F N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3R,4S)-rel-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, trans-, rel-(3R,4S)-4-(4-Fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinemethanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@@H]1c3ccc(F)cc3 |
| Nombre IUPAC | [(3R,4S)-1-bencil-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol |
| Mostrar más |