Learn More
trans 1-bencil-4-(4-fluorofenil)-3-piperidinametanol, TRC
Código de producto. 30348357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30348357 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB27667010MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material trans 1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-piperidinemethanol
CAS 188869-25-2
Fórmula molecular C19 H22 F N O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, (3R,4S)-rel-, 3-Piperidinemethanol, 4-(4-fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-, trans-, rel-(3R,4S)-4-(4-Fluorophenyl)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinemethanol, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)-3-hydroxymethylpiperidine, trans-1-Benzyl-4-(4-fluorophenyl)piperidin-3-yl]methanol
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CN(Cc2ccccc2)CC[C@H]1c3ccc(F)cc3
Nombre IUPAC [(3S,4R)-1-bencil-4-(4-fluorofenil)piperidin-3-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 299.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.1685
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.