Learn More
trans-1,4-Diaminociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10374742 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10374742 25 g Frasco de plástico 25 g
10631853 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374742 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 406360250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2615-25-0 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2615-25-0
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00035862,MFCD00075174,MFCD08276323
Clave InChI VKIRRGRTJUUZHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-1,4-diaminocyclohexane, trans-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-diaminocyclohexane, trans-1,4-cyclohexanediamine, cis-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis-1,4-cyclohexanediamine, 1,4-cyclohexanediamine, trans, 1r,4r-cyclohexane-1,4-diamine, 1,4-cyclohexanediamine, cis
PubChem CID 18374
Nombre IUPAC ciclohexano-1,4-diamina
SMILES NC1CCC(N)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 4-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 68.0°C to 71.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 197.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,4-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.