Learn More
trans-1,4-ciclohexanodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,4-Cyclohexanedimethanol |
| CAS | 3236-48-4 |
| Fórmula molecular | C8H16O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (trans-4-Hydroxymethylcyclohexyl)methanol, trans-1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2 |
| SMILES | OC[C@@H]1CC[C@@H](CO)CC1 |
| Nombre IUPAC | [4-(hidroximetil)ciclohexil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.115 |