Learn More
trans-1,4-Ciclohexanodimetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10209740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10209740 250 g Frasco de vidrio 250 GR
1 options
Código de producto. 10209740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 406062500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 4-Cyclohexanedimethanol
Nombre de nota 98%
CAS 3236-48-4
Punto de fusión 61°C to 66°C
Color Blanco
Densidad 1.0200g/mL
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H16O2
Número MDL MFCD00001512,MFCD00066360
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.02
Sinónimo 1,4-cyclohexanedimethanol, trans-1,4-cyclohexanedimethanol, chdm, 1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane, rikabinol dm, cyclohexane-1,4-dimethanol, 1,4-chidm, 1,4-dimethylolcyclohexane, 4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol, 1,4-cyclohexanedimethanol, cis
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Clave InChI YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1CCC(CO)CC1
Nombre IUPAC [4-(hidroximetil)ciclohexil]metanol
Peso molecular (g/mol) 144.21
PubChem CID 7735
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2