Learn More
Diisocianato de trans-1,4-ciclohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392827 1 g 1 g
11302837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15991.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7517-76-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Mixed aromatic/alicyclic polyimides were prepared by polycondensation reactions of trans-1,4-cyclohexane diisocyanate CHDI with PMDA, BTDA, and 6FDA. The intermediate reactivity observed for CHDI, allows preparation of polyurethanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
las poliimidas aromáticas/alicíclicas mixtas se prepararon por reacciones de policondensación de diisocianato de trans-1,4-ciclohexano de CHDI con PMDA, BTDA y 6FDA. La reactividad intermedia observada para el CHDI, permite la preparación de poliuretanos.
Solubilidad
Hidrolizar en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, humedad, agua, alcoholes, aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7517-76-2
Fórmula molecular C8H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00074787
Clave InChI CDMDQYCEEKCBGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trans-1,4-diisocyanatocyclohexane, trans-1,4-cyclohexane diisocyanate, trans-1,4-cyclohexanediisocyanate, 1,4-cyclohexane diisocyanate, cyclohexane, 1,4-diisocyanato, cyclohexane, 1,4-diisocyanato-, trans, cyclohexane-1,4-diisocyanate, trans-1,4-cyclohexyleneisocyanate, 1,4-cyclohexyl di-isocyanate, cis-1,4-cyclohexylenediisocyanate
PubChem CID 17367
Nombre IUPAC 1,4-diisocianatociclohexano
SMILES C1CC(CCC1N=C=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,4-Cyclohexane diisocyanate
Punto de fusión 59°C to 62°C
Punto de ebullición 145°C to 146°C (32 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2804862
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%