Learn More
trans-1,3-dicloroprofeno, TRC
Código de producto. 30135080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135080 1 g 1 g
30134896 5 g 5 g
30010576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4345301G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10061-02-6
Fórmula molecular C3 H4 Cl2
Peso molecular (g/mol) 110.97
Sinónimo 1-Propene, 1,3-dichloro-, (E)-, Propene, 1,3-dichloro-, (E)- (8CI), (1E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloro-1-propene, (E)-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloro-1-propene, trans-1,3-Dichloropropene, trans-1,3-Dichloropropylene, trans-3-Chloroallyl chloride, trans-Telone
Nombre IUPAC (E)-1,3-dicloroprop-1-eno
SMILES ClC\C=C\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,3-Dichloropropene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.969