Learn More
trans-1-(3'-carboxi-4'-hidroxifenil)-2-(2,5-dihidroxifenil)eteno, TRC
Código de producto. 30356900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
30356900 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 30356900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1785002MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene
CAS 150258-63-2
Fórmula molecular C15 H12 O5
Cantidad 2 mg
Sinónimo 5-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxybenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12O5/c16-11-4-6-13(17)10(8-11)3-1-9-2-5-14(18)12(7-9)15(19)20/h1-8,16-18H,(H,19,20)/b3-1+
SMILES OC(=O)c1cc(\C=C\c2cc(O)ccc2O)ccc1O
Nombre IUPAC Ácido 5-[(E)-2-(2,5-dihidroxifenil)vinil]-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0685