Learn More
trans-1-(3'-carboxi-4'-hidroxifenil)-2-(2,5-dihidroxifenil)eteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1-(3'-Carboxy-4'-hydroxyphenyl)-2-(2,5-dihydroxyphenyl)ethene |
| CAS | 150258-63-2 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-2-hydroxybenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O5/c16-11-4-6-13(17)10(8-11)3-1-9-2-5-14(18)12(7-9)15(19)20/h1-8,16-18H,(H,19,20)/b3-1+ |
| SMILES | OC(=O)c1cc(\C=C\c2cc(O)ccc2O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[(E)-2-(2,5-dihidroxifenil)vinil]-2-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 272.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0685 |