Learn More
trans-1-(3-Bromofenil)-3-dimetilamino-2-propen-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428015
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15428015 5 g 5 g
15438015 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15428015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32172.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1203648-40-1
Fórmula molecular C11H12BrNO
Peso molecular (g/mol) 254.127
Número MDL MFCD00112090
Clave InChI FBICCVMQKCGCST-VOTSOKGWSA-N
Sinónimo e-1-3-bromophenyl-3-dimethylaminopropenone, e-1-3-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, trans-1-3-bromophenyl-3-dimethylamino-2-propen-1-one, 2e-1-3-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, 1-3-bromophenyl-3-dimethylamino prop-2-en-1-one, hg^h`mdlshhdihtiwpacmpbi`, 2-propen-1-one, 1-3-bromophenyl-3-dimethylamino
PubChem CID 5714072
Nombre IUPAC (E)-1-(3-bromofenil)-3-(dimetilamino)prop-2-en-1-ona
SMILES CN(C)C=CC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1-(3-Bromophenyl)-3-dimethylamino-2-propen-1-one
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.13
Porcentaje de pureza 97%