Learn More
trans-1,2-dimetilciclopentano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2-Dimethylcyclopentane |
| CAS | 822-50-4 |
| Fórmula molecular | C7 H14 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,2-trans-Dimethylcyclopentane, NSC 74147, 1,2-Dimethyl-(1R,2R)-rel-cyclopentane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14/c1-6-4-3-5-7(6)2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC[C@@H]1C |
| Nombre IUPAC | (1S,2S)-1,2-dimetilciclopentano |
| Peso molecular (g/mol) | 98.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.1096 |