Learn More
trans-1,2-Dicloroetileno, 98 %, estabilizado con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398865 25 g 25 g
11308875 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13994.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 156-60-5 | C2H2Cl2 | 96.94 g/mol
trans-1,2-Dichloroethylene is used in the preparation of solvents and in chemical mixtures. It also acts as a synthetic agent and active constituent of perfumes. Further, it is used for electronics cleaning, precision cleaning and metal cleaning activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-1,2-dicloroetileno se utiliza en la preparación de disolventes y en mezclas químicas. También actúa como agente sintético y componente activo de perfumes. Además, se utiliza para limpiar dispositivos electrónicos y metales y para la limpieza de precisión.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter etílico, acetona, benceno y cloroformo. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz, el aire y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-60-5
Fórmula molecular C2H2Cl2
Peso molecular (g/mol) 96.94
Número MDL MFCD00062942
Clave InChI KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo trans-1,2-dichloroethylene, trans-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethene, e-1,2-dichloroethylene, trans-dichloroethylene, trans-acetylene dichloride, 1,2-trans-dichloroethylene, acetylene dichloride, ethene, 1,2-dichloro-, 1e, dioform
PubChem CID 638186
ChEBI CHEBI:29027
Nombre IUPAC (E)-1,2-dicloroeteno
SMILES Cl\C=C\Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Dichloroethylene
Nombre de nota stabilized with 4-methoxyphenol
Punto de fusión -50°C
Densidad 1.252
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 25 g
Número UN UN1150
Beilstein 1420761
Índice Merck 14,92
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.94
Porcentaje de pureza 98%