Learn More
trans-1,2-Diclorociclohexano, TRC
Código de producto. 30449690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449690 50 mg -
30448951 500 mg -
30456686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT70513050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-86-6
Fórmula molecular C6H10Cl2
Peso molecular (g/mol) 153.05
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-diclorociclohexano
SMILES Cl[C@@H]1CCCC[C@H]1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Dichlorocyclohexane
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.016