Learn More
trans-1,2-Dibromociclohexano, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10715181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10715181 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10591554 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10715181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 112770250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7429-37-0
Fórmula molecular C6H10Br2
Peso molecular (g/mol) 241.95
Número MDL MFCD00003820
Clave InChI CZNHKZKWKJNOTE-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo trans-1,2-dibromocyclohexane, 1r,2r-1,2-dibromocyclohexane, +/--trans-1,2-dibromocyclohexane, cyclohexane,1,2-dibromo-,trans, trans-1,2-dibromcyclohexan, 1beta,2alpha-dibromocyclohexane, cyclohexane,2-dibromo-, trans, 1r,2r-1,2-bis bromanyl cyclohexane
PubChem CID 98506
Nombre IUPAC (1R,2R)-1,2-dibromociclohexano
SMILES Br[C@@H]1CCCC[C@H]1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1, 2-Dibromocyclohexane
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 1.7800g/mL
Punto de ebullición 145°C (100.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10Br2
Índice de refracción 1.5510 to 1.553
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 24
Gravedad específica 1.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.95
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido