Learn More
trans-1,2-Dibenzoiletileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | trans-1, 2-Dibenzoylethylene |
| Nombre de nota | 97% |
| Punto de fusión | 108.0°C to 112.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C6H5COCH=CHCOC6H5 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 07, IV, 2578 |
| Fieser | 01,195 |
| Afficher plus |