Learn More
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-ácido tetraacético monohidrato, TRC
Código de producto. 30350290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350290 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30350290 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4162235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
CAS 125572-95-4
Fórmula molecular C14 H22 N2 O8 . H2 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Glycine, N,N'-(1R,2R)-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, rel- (9CI), Glycine, N,N'-1,2-cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)-, monohydrate, trans-(±)-, rel-N,N'-(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[N-(carboxymethyl)glycine hydrate (1:1), trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
SMILES O.OC(=O)CN(CC(=O)O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre IUPAC 2-[[1R,2R)-2-[bis(carboximetil)amino]ciclohexil-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
Peso molecular (g/mol) 364.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.1482