Learn More
trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,Nft.,Nft.,-ácido tetraacético monohidrato, ACS, 97,5-100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate |
| Nombre de nota | For analysis ACS |
| Punto de fusión | 213°C to 216°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5 to 100.5% |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 3222748 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.35 (346.34 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 97.5 to 100.5% |
| Grado | ACS |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.