Learn More
Monohidrato de ácido trans-1,2-diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499987 100 g 100 g
11489987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22928.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
ácido trans-1,2-diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético monohidrato, 98 %, C14H24N2O9, número CAS-125572-95-4
trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate is an analytical reagent and a complexating agent for sodium. It acts as a ligand to prepare lanthanide shift reagents. It is involved in the separation and determination of iron(III)-dimethyldithiocarbamate, manganese(II)-ethylenebisdithiocarbamate and zinc(II)-ethylenebisdithiocarbamate by sensitive capillary electrophoretic ultraviolet method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de ácido trans-1,2-diaminociclohexano-N,N,N′,N′tetraacético es un reactivo analítico y un agente de acomplejamiento para el sodio. Actúa como ligando para preparar reactivos de desplazamiento de lantánidos. Participa en la separación y determinación del hierro(III)-dimetilditiocarbamato, manganeso(II)-etilenobisditiocarbamato y cinc(II)-etilenobisditiocarbamato por un método ultravioleta de electroforesis capilar sensible.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en soluciones de álcalis e hidróxido sódico 1N. Insoluble en la mayoría de los disolventes orgánicos comunes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125572-95-4
Fórmula molecular C14H20N2O8
Peso molecular (g/mol) 344.32
Número MDL MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
Clave InChI FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Sinónimo 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
Nombre IUPAC 2-[[1R,2R)-2-[bis(carboximetil)amino]ciclohexil-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 2226756
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in 1N sodium hydroxide and alkali solutions. Insoluble in most common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.35 (346.34 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%