Learn More
Monohidrato de ácido trans-1,2-Diaminociclohexano-N,N,N',N'-tetraacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10782054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10782054 500 g 500 g
10562361 25 g 25 g
10716571 100 g 100 g
15264644 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10782054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155005000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Ácido trans-1,2-diaminociclohexano-N,N,N-tetraacético monohidrato, 98 %, C14H24N2O9, número CAS-125572-95-4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125572-95-4
Fórmula molecular C14H20N2O8
Peso molecular (g/mol) 344.32
Número MDL MFCD00149243,MFCD00066429,MFCD00003845
Clave InChI FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Sinónimo 2,2',2,2'-trans-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, dcyta, trans-1,2-diaminocyclohexane-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, 1,2-cyclohexanedinitrilotetraacetic acid, 2,2',2,2'-1r,2r-rel-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, trans-1,2-cyclohexanediaminetetraacetic acid monohydrate, cdta monohydrate, ctda monohydrate, chel-cd, chel r-cd
PubChem CID 2723844
SMILES [O-]C(=O)C[NH+](CC([O-])=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1[NH+](CC([O-])=O)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid monohydrate
Punto de fusión >210.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Complexometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H10[N(CH2CO2H)2]2·H2O
Cantidad 500 g
Beilstein 13,III,1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents, soluble in alkali solutions
Nombre IUPAC 2-[[1R,2R)-2-[bis(carboximetil)amino]ciclohexil-(carboximetil)amino]ácido acético;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N',N'-tetraacetic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.