Learn More
(+/-)-trans-1,2-Diaminociclohexano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396926 250 g 250 g
11376926 10 g 10 g
11386926 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11396926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06626.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane is employed in the synthesis of macrocyclic [3+3] hexa Schiff base. It also plays an important role in the preparation of multidentate ligands, chiral auxiliaries and chiral stationary phases. Further, it is used to prepare [2+2] macrocyclization by reacting with aliphatic dialdehydes. In addition to this, it acts as a chiral ligand, which finds application in asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (^+)-trans-1,2-diaminociclohexano se emplea en la síntesis de la base de Schiff [3+3] hexa macrocíclico. También desempeña un papel importante en la preparación de ligandos multidentados, auxiliares quirales y fases estacionarias quirales. Además, se utiliza para preparar macrociclización [2+2] al reaccionar con dialdehídos alifáticos. Además de esto, actúa como un ligando quiral, que se utiliza en la catálisis asimétrica.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1121-22-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.192
Número MDL MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (+/-)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 0.951
Punto de ebullición 89°C to 90°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.489
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 3193807
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%