Learn More
(±)-trans-1,2-Diaminociclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10170452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
250 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170452 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10038581 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10405282 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10170452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 248670100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1121-22-8 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1121-22-8
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00063747
Clave InChI SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo 1r,2r---1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diamine, trans-1,2-diaminocyclohexane, trans-1,2-cyclohexanediamine, trans-cyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r-1,2-diaminocyclohexane, 1r,2r---1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-diaminocyclohexane, r-dach, 1r,2r-1,2-cyclohexanediamine
PubChem CID 43806
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diamina
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-trans-1, 2-Diaminocyclohexane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 14.0°C to 15.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9510g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 81.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H10(NH2)2
Índice de refracción 1.4885 to 1.4905
Cantidad 10 mL
Gravedad específica 0.951
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (#1)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.