Learn More
trans-1,2-ciclohexanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-1,2-Cyclohexanediol |
| CAS | 1460-57-7 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1CCCC[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |