Learn More
trans-1,2-Ciclohexanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307136 25 g 25 g
11317136 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07088.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1460-57-7 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
trans-1,2-Cyclohexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El trans-1,2-ciclohexanodiol se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1460-57-7
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00063611
Clave InChI PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Sinónimo trans-1,2-cyclohexanediol, trans-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-cyclohexane-1,2-diol, 1r,2r-trans-1,2-cyclohexanediol, 1,2-cyclohexanediol, 1r,2r-rel, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, trans, l6tj aq bq&&trans, trans-1,2-cyclohexandiol, 1r,2r-1,2-cyclohexanediol
PubChem CID 92886
ChEBI CHEBI:16931
Nombre IUPAC (1R,2R)-ciclohexano-1,2-diol
SMILES O[C@@H]1CCCC[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-1,2-Cyclohexanediol
Punto de fusión 101°C to 106°C
Punto de ebullición 231°C to 233°C
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 3193810
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 98%